4,4'-Dimetoxibencilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Bis(4-metoxifenil)etanodiona
A10594.06 A10594.14 A10594.22
A10594.06EA 38.5 EUR
A10594.06 A10594.14 A10594.22
4,4'-Dimetoxibencilo ≥98%
4,4'-Dimetoxibencilo
Purity: 98+% CAS No.: 1226-42-2 Molecular Formula: C16H14O4 Formula Weight: 270.29 Melting Point: 132-134° Beilstein Reference: 531345
Formula: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270,28 g/mol
Pto. Ebullición: 215…219 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 132…134 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008405
Núm. CAS: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5