Ácido 2-aminoisobutírico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13021.14
A13021.22
A13021.30
A13021.14EA
45.5
EUR
A13021.14
A13021.22
A13021.30
Ácido 2-aminoisobutírico 99%
Ácido 2-aminoisobutírico
Purity: 99%
CAS No.: 62-57-7
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Formula:
C₄H₉NO₂ Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: >300 °C Densidad: 1,278 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008049 Núm. CAS: 62-57-7 EINECS: 200-544-0 Índice Merck: 14,445 |