Ácido 2-aminoisobutírico 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
225760250 225761000
ACRO225760250EA 42.6 EUR
ACRO225760250 ACRO225761000
Ácido 2-aminoisobutírico 98+%
Ácido 2-aminoisobutírico
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 335 °C
Densidad: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008049
Núm. CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Índice Merck: 13,00444
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %