DL-α-Fenilalanina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
3-Fenil-DL-alanina, H-DL-Phe-OH, DL-Fenilalanina
A10132.14
A10132.22
A10132.36
A10132.14EA
32.3
EUR
A10132.14
A10132.22
A10132.36
DL-α-Fenilalanina ≥99%
DL-α-Fenilalanina
Purity: 99%
CAS No.: 150-30-1
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 266° dec.
Beilstein Reference: 1910407
Merck Reference: 14,7271
MDL No.: MFCD00064225
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 266 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064225 Núm. CAS: 150-30-1 EINECS: 205-756-7 Índice Merck: 14,7271 |