DL-α-Fenilalanina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-Fenil-DL-alanina, H-DL-Phe-OH, DL-Fenilalanina
164570250 164571000 164575000
ACRO164570250EA 35 EUR
ACRO164570250 ACRO164571000 ACRO164575000
DL-α-Fenilalanina 99%
DL-α-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 313
Pto. de fusión: 266 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064225
Núm. CAS: 150-30-1
EINECS: 205-756-7
Índice Merck: 13,07355
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.3 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Total nitrogen ≥9.0 % (on dry substance)
Amino nitrogen ≥3.0 % (on dry substance)