DL-Alanina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12230.0B
A12230.0I
A12230.30
A12230.0BEA
133
EUR
A12230.0B
A12230.0I
A12230.30
DL-Alanina ≥99%
DL-Alanina
Purity: 99%
CAS No.: 302-72-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 635807
Merck Reference: 14,204
MDL No.: MFCD00064408
Formula:
C₃H₇NO₂ Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa) Densidad: 1,42 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064408 Núm. CAS: 302-72-7 EINECS: 206-126-4 Índice Merck: 14,204 |