Ácido 2-bromoisobutírico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-bromo-2-metilpropionico, Ácido α-bromoisobutírico
A15854.14 A15854.22 A15854.36
A15854.14EA 28.3 EUR
A15854.14 A15854.22 A15854.36
Ácido 2-bromoisobutírico ≥98%
Ácido 2-bromoisobutírico
Purity: 98% CAS No.: 2052-01-9 Molecular Formula: C4H7BrO2 Formula Weight: 167.00 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1745543 Merck Reference: 14,1421 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004168
Formula: C₄H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 198…200 °C
Pto. de fusión: 42…46 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004168
Núm. CAS: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,1421