Ácido 2-bromoisobutírico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
305201000
305200050
305205000
ACRO305201000EA
73.7
EUR
ACRO305201000
ACRO305200050
ACRO305205000
Ácido 2-bromoisobutírico 98%
Ácido 2-bromoisobutírico
Formula:
C₄H₇BrO₂ Pto. Ebullición: 198…200 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 41…46 °C Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004168 Núm. CAS: 2052-01-9 EINECS: 218-139-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to orange Semitransparent crystalline powder or crystals or mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 46 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |