Ácido 2-bromo-4-piridinmetabórico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromopyridin-4-yl)boronic acid, 2-Bromo-4-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-4-boronic acid
H27599.MD H27599.03
H27599.MDEA 108 EUR
H27599.MD H27599.03
Ácido 2-bromo-4-piridinmetabórico 95%
Ácido 2-bromo-4-piridinmetabórico
Purity: 95% CAS No.: 458532-94-0 Molecular Formula: C5H5BBrNO2 Formula Weight: 201.82 MDL No.: MFCD06798244
Formula: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798244
Núm. CAS: 458532-94-0