2-Cloro-5-(clorometil)piridina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19284.06 L19284.14
L19284.06EA 47.1 EUR
L19284.06 L19284.14
2-Cloro-5-(clorometil)piridina 96%
2-Cloro-5-(clorometil)piridina
Purity: 96% CAS No.: 70258-18-3 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Beilstein Reference: 1635690 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00125366
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Pto. de fusión: 37…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00125366
Núm. CAS: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8 II