Ácido 2-fluoroisobutírico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H25837.MD H25837.03
H25837.MDEA 57.3 EUR
H25837.MD H25837.03
Ácido 2-fluoroisobutírico 95%
Ácido 2-fluoroisobutírico
Purity: 95% CAS No.: 63812-15-7 Molecular Formula: C4H7FO2 Formula Weight: 106.10 Refractive Index: 1.3850 Boiling Point: 57-58°/10mm UN No.: 2922 MDL No.: MFCD03452788
Formula: C₄H₇FO₂
Pto. Ebullición: 57…58 °C (10 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03452788
Núm. CAS: 63812-15-7
ADR: 8,II