Ácido 2-hidroxiisobutírico, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido 2-hidroxi-2-metilpropionico, Ácido α-hidroxiisobutírico
A13146.14
A13146.22
A13146.36
A13146.14EA
41.9
EUR
A13146.14
A13146.22
A13146.36
Ácido 2-hidroxiisobutírico, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Ácido 2-hidroxiisobutírico
Purity: 99%
CAS No.: 594-61-6
Molecular Formula: C4H8O3
Formula Weight: 104.11
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 114°/12mm
MDL No.: MFCD00004459
Formula:
C₄H₈O₃ MW: 104.11 g/mol Pto. Ebullición: 114 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 77…80 °C Densidad: 1.24 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004459 Núm. CAS: 594-61-6 EINECS: 209-848-8 |