Ácido 2-hidroxiisobutírico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-2-metilpropionico, Ácido α-hidroxiisobutírico
173100250 173101000 173100010
ACRO173100250EA 41.3 EUR
ACRO173100250 ACRO173101000 ACRO173100010
Ácido 2-hidroxiisobutírico 98%
Ácido 2-hidroxiisobutírico
Formula: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Pto. Ebullición: 84 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004459
Núm. CAS: 594-61-6
EINECS: 209-848-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
Titration with NaOH ≥97.5 to 102.5 %