β-Alanina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Bala-OH, H-β-Ala-OH
A16665.0B
A16665.0I
A16665.30
A16665.0BEA
108
EUR
A16665.0B
A16665.0I
A16665.30
β-Alanina ≥98%
β-Alanina
Purity: 98%
CAS No.: 107-95-9
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.437
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 906793
Merck Reference: 14,205
MDL No.: MFCD00008200
Formula:
C₃H₇NO₂ Pto. Ebullición: 201 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.) Densidad: 1,437 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008200 Núm. CAS: 107-95-9 EINECS: 203-536-5 Índice Merck: 14,205 |