β-Alanina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H-Bala-OH, H-β-Ala-OH
163790025 163795000 163790100
ACRO163790025EA 297 EUR
ACRO163790025 ACRO163795000 ACRO163790100
β-Alanina 99%
β-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Pto. Ebullición: 201
Pto. de fusión: 197…202 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008200
Núm. CAS: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Índice Merck: 13,00204
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.2 %
pH 6.5 to 7.5 (10 % w/v in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Sulfate (SO4) ≤480 ppm
Ammonium (NH4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Arsenic oxide (As2O3) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids (TLC) Passes test (not detectable on 10 µg spotting)