β-Alanina ≥99%, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: H-Bala-OH, H-β-Ala-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01008.0250 1.01008.1000
1.01008.0250EA 66.5 EUR
1.01008.0250 1.01008.1000
β-Alanina ≥99%, Millipore®
β-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Pto. Ebullición: 201
Pto. de fusión: 94
Densidad: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008200
Núm. CAS: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Índice Merck: 13,00204
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% min
Heavy metals (as Pb) 0.001% max
Identity (IR-spectrum) passes test
TLC-test passes test