5-Bromo-2,3-diaminopiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
350330050 350330250
ACRO350330050EA 19.8 EUR
ACRO350330050 ACRO350330250
5-Bromo-2,3-diaminopiridina 97%
5-Bromo-2,3-diaminopiridina
Formula: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160…165 °C
Número MDL: MFCD00460094
Núm. CAS: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown to purple Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %