5-Bromo-2,3-diaminopiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
L19435.06
L19435.14
L19435.06EA
18.1
EUR
L19435.06
L19435.14
5-Bromo-2,3-diaminopiridina 97%
5-Bromo-2,3-diaminopiridina
Purity: 97%
CAS No.: 38875-53-5
Molecular Formula: C5H6BrN3
Formula Weight: 188.03
Melting Point: 153-161°
Beilstein Reference: 119436
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00460094
Formula:
C₅H₆BrN₃ Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 153…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00460094 Núm. CAS: 38875-53-5 EINECS: 254-172-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |