5-Cloro-2,3-diaminopiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Cloropiridina-2,3-diildiamina, 2,3-Diamino-5-cloropiridina
350340050 350340250
ACRO350340050EA 32.4 EUR
ACRO350340050 ACRO350340250
5-Cloro-2,3-diaminopiridina 97%
5-Cloro-2,3-diaminopiridina
Formula: C₅H₆ClN₃
MW: 143.58 g/mol
Pto. Ebullición: 338.9 °C
Pto. de fusión: 170…175 °C
Número MDL: MFCD01230986
Núm. CAS: 25710-20-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %