(±)-Ácido 3-hidroxibutírico, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43354.14 43354.06
43354.14EA 376 EUR
43354.14 43354.06
(±)-Ácido 3-hidroxibutírico, tech.
(±)-Ácido 3-hidroxibutírico
CAS No.: 300-85-6 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.10 Flash Point: 112°(234°F) Physical Form: Liquid Density: 1.13 Refractive Index: 1.4445 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Boiling Point: 130°/12mm Solubility: Soluble in water, alcohol, ether Merck Reference: 14,4816 MDL No.: MFCD00004546
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 130 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 33…34 °C
Densidad: 1,13
Pto. de inflamación: >112 °C (234 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004546
Núm. CAS: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Índice Merck: 14,4816