(±)-Ácido 3-hidroxibutírico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H30426.06 H30426.14
H30426.06EA 102 EUR
H30426.06 H30426.14
(±)-Ácido 3-hidroxibutírico ≥98%
(±)-Ácido 3-hidroxibutírico
Purity: 98% CAS No.: 300-85-6 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.10 Odour: Odourless Melting Point: 36-39° MDL No.: MFCD00004546
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 269 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 36…39 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004546
Núm. CAS: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Índice Merck: 14,4816