(±)-Ácido 3-hidroxibutírico 95%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
121050050 121050100 121050500
ACRO121050050EA 95.2 EUR
ACRO121050050 ACRO121050100 ACRO121050500
(±)-Ácido 3-hidroxibutírico 95%, grado técnico
(±)-Ácido 3-hidroxibutírico
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 118…120 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 33 - 34 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00004546
Núm. CAS: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Índice Merck: 12,04861
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to light yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +80° to +86° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)