Ácido 3-piridinmetabórico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
359650010 359650050
ACRO359650010EA 92 EUR
ACRO359650010 ACRO359650050
Ácido 3-piridinmetabórico 95%
Ácido 3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₆BNO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674177
Núm. CAS: 1692-25-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %