Colest-4-en-3-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one, (+)-4-Cholesten-3-one
Purity: 98+%
CAS No.: 601-57-0
Molecular Formula: C27H44O
Formula Weight: 384.65
Melting Point: 79-81°
Beilstein Reference: 4707774
Formula:
C₂₇H₄₄O MW: 384,65 g/mol Pto. de fusión: 79…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003663 Núm. CAS: 601-57-0 EINECS: 210-005-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...