5α-Colestan-3-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08726.03
L08726.06
L08726.03EA
68.9
EUR
L08726.03
L08726.06
5α-Colestan-3-ona ≥97%
5α-Colestan-3-ona
Purity: 97%
CAS No.: 566-88-1
Molecular Formula: C27H46O
Formula Weight: 386.66
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2625580
Formula:
C₂₇H₄₆O Pto. de fusión: 128…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065901 Núm. CAS: 566-88-1 |