Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L20388.03
L20388.06
L20388.03EA
29.7
EUR
L20388.03
L20388.06
Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico 96%
Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico
Purity: 96%
CAS No.: 444120-91-6
Molecular Formula: C5H5BClNO2
Formula Weight: 157.37
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 9119810
Formula:
C₅H₅BClNO₂ Pto. de fusión: 154…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094998 Núm. CAS: 444120-91-6 |