Ammonium heptamolybdate 10% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
85226.260 85226.290
PRLS85226.260EA 0 EUR
PRLS85226.260 PRLS85226.290
Ammonium heptamolybdate 10% en solución acuosa
Ammonium heptamolybdate solutions
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Número MDL: MFCD00167059
Núm. CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4