Bario hidróxido octahidrato 99.95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
377820050 377820250
ACRO377820050EA 61.5 EUR
ACRO377820050 ACRO377820250
Bario hidróxido octahidrato 99.95%
Hidróxido de bario octahidrato
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315,47 g/mol
Pto. de fusión: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149152
Núm. CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.05 %