Sulfuro de dimetilo-borano
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Borane-methyl sulphide complex
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
42967.AC
42967.AE
42967.AP
42967.AA
42967.ACEA
74.3
EUR
42967.AC
42967.AE
42967.AP
42967.AA
Sulfuro de dimetilo-borano
Sulfuro de dimetilo-borano
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Flash Point: -1°(31°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.801
Refractive Index: 1.4570
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Unpleasant
Melting Point: -38°
Boiling Point: ca 44° dec.
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013189
Formula:
C₂H₉BS MW: 75,97 g/mol Pto. Ebullición: ∼44 °C (desc.) Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 0,801 Pto. de inflamación: –1 °C (31 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013189 Núm. CAS: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 2924 ADR: 3,II |