Sulfuro de dimetilo-borano ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Borane-methyl sulphide complex
L07705.AC
L07705.AE
L07705.ACEA
54.4
EUR
L07705.AC
L07705.AE
Sulfuro de dimetilo-borano ≥94%
Sulfuro de dimetilo-borano
Purity: 94%
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -38°
Boiling Point: ca 44° dec.
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013189
Formula:
C₂H₉BS MW: 75.97 g/mol Pto. Ebullición: ∼44 °C (desc.) Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 0.801 Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F) |
Número MDL:
MFCD00013189 Núm. CAS: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 2924 ADR: 3 II |