Sulfuro de dimetilo-borano 2 M in toluene
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Borane-methyl sulphide complex
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
42963.AE
42963.AP
42963.AEEA
152
EUR
42963.AE
42963.AP
Sulfuro de dimetilo-borano 2 M in toluene
Sulfuro de dimetilo-borano
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Flash Point: 7°(45°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.856
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00013189
Formula:
C₂H₉BS MW: 75,97 g/mol Densidad: 0,856 Pto. de inflamación: 7 °C (45 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013189 Núm. CAS: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 3399 ADR: 4.3,I |