Sulfuro de dimetilo-borano 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Borane-methyl sulphide complex
185071000 185078000
185071000.EA 102 EUR
185071000. 185078000.
Sulfuro de dimetilo-borano 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Sulfuro de dimetilo-borano
Formula: C₂H₉BS
MW: 75.97 g/mol
Pto. de fusión: -27
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013189
Núm. CAS: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M
Loss on drying 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (on dry substance)