Sulfuro de dimetilo-borano 2 M in THF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Borane-methyl sulphide complex
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
42965.AE
42965.AP
42965.AEEA
96.1
EUR
42965.AE
42965.AP
Sulfuro de dimetilo-borano 2 M in THF
Sulfuro de dimetilo-borano
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Flash Point: -17°(-1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.855
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Characteristic
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00013189
Formula:
C₂H₉BS Densidad: 0,855 Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013189 Núm. CAS: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 3399 ADR: 4.3,II |