Hidróxido de cesio monohidrato 96% CsCO₃ <5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22480.06
B22480.14
B22480.22
B22480.36
B22480.06EA
28.9
EUR
B22480.06
B22480.14
B22480.22
B22480.36
Hidróxido de cesio monohidrato 96% CsCO₃ <5%
Hidróxido de cesio monohidrato
Purity: 96%
CAS No.: 35103-79-8
Molecular Formula: CsOH.H2O
Formula Weight: 167.93 (149.91anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 205-206°
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149664
Formula:
HCsO·1H₂O Pto. de fusión: 205…206 °C Densidad: 1,870 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149664 Núm. CAS: 35103-79-8 EINECS: 244-344-1 UN: 3262 ADR: 8,II Índice Merck: 14,2013 |