Hidróxido de cesio monohidrato 99.95% (trace metals basis) para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
189520500 189522500
ACRO189520500EA 182 EUR
ACRO189520500 ACRO189522500
Hidróxido de cesio monohidrato 99.95% (trace metals basis) para análisis
Hidróxido de cesio monohidrato
Formula: HCsO·1H₂O
MW: 167.93 g/mol
Pto. de fusión: 205…208 °C
Número MDL: MFCD00149664
Núm. CAS: 35103-79-8
EINECS: 244-344-1
UN: 2682
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,02055
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Purity ≥99.95 % (trace metal basis)
Titration with HCl ≥96.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤25 ppm
Cesium carbonate (Cs2CO3) ≤5 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Barium (Ba) ≤15 ppm
Calcium (Ca) ≤2 ppm
Chromium (Cr) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤150 ppm
Rubidium (Rb) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤75 ppm
Strontium (Sr) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤25 ppm