Hidróxido de cesio hidrato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cesium hydroxide, hydrate
13233.06
13233.14
13233.22
13233.06EA
37.4
EUR
13233.06
13233.14
13233.22
Hidróxido de cesio hidrato ≥99.9% (metals basis)
Hidróxido de cesio hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 12260-45-6
Molecular Formula: CsOH.xH2O (15-20% H2O)
Formula Weight: 149.91(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2013
UN No.: 2682
MDL No.: MFCD00010964
Formula:
HCsO·H₂O MW: 167.93 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010964 Núm. CAS: 12260-45-6 EINECS: 244-344-1 UN: 2682 ADR: 8 II Índice Merck: 14,2013 |