Hidróxido de cesio 50% in water 99.9% (trace metals basis) para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
213601000
213605000
213600000
ACRO213601000EA
162
EUR
ACRO213601000
ACRO213605000
213600000.
Hidróxido de cesio 50% in water 99.9% (trace metals basis) para análisis
Hidróxido de cesio
Formula:
CsOH MW: 149.91 g/mol Pto. de fusión: 338.85 Densidad: 3.675 |
Número MDL:
MFCD00010964 Núm. CAS: 21351-79-1 EINECS: 244-344-1 UN: 2681 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Solution |
Additional info | Trace analysis values are on dry salt basis |
Titration with HCl | 48 to 52 % (As CsOH) |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤25 ppm |
Aluminium (Al) | ≤5 ppm |
Barium (Ba) | ≤15 ppm |
Calcium (Ca) | ≤2 ppm |
Chromium (Cr) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lithium (Li) | ≤1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤1 ppm |
Potassium (K) | ≤200 ppm |
Rubidium (Rb) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Strontium (Sr) | ≤5 ppm |
Phosphorus pentoxide (P2O5) | ≤5 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤50 ppm |