Hidróxido de cesio 50% (w/w) , 99% (metals basis) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
16505.MZ
16505.NF
16505.MZEA
414
EUR
16505.MZ
16505.NF
Hidróxido de cesio 50% (w/w) , 99% (metals basis) en solución acuosa
Hidróxido de cesio
Purity: 99%
CAS No.: 21351-79-1
Molecular Formula: CsOH
Formula Weight: 149.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.725
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
UN No.: 2681
MDL No.: MFCD00010964
Formula:
CsOH Densidad: 1,725 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010964 Núm. CAS: 21351-79-1 EINECS: 244-344-1 UN: 2681 ADR: 8,II Índice Merck: 13,02022 |