Cloramfenicol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99+%
CAS No.: 56-75-7
Molecular Formula: C11H12Cl2N2O5
Formula Weight: 323.14
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White to pale cream
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 2225532
Merck Reference: 14,2077
Optical Rotation: +19° (c=6 in ethanol)
MDL No.: MFCD00078159
Inhibitor of translation on the 50S subunit at the peptidyltransferase step
Formula:
Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂ Pto. Ebullición: 645 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 149…152 °C Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078159 Núm. CAS: 56-75-7 EINECS: 200-287-4 Índice Merck: 14,2077 |