Cloramfenicol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
227920250 227921000 227925000
ACRO227920250EA 60.9 EUR
ACRO227920250 ACRO227921000 ACRO227925000
Cloramfenicol 98%
Cloramfenicol
Formula: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Pto. Ebullición: 645 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 149…153 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078159
Núm. CAS: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Índice Merck: 13,02087
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C)
UV spectrophotometry 98.0 to 102.0 % (on dried substance)
Specific optical rotation +18.5° to +20.5° (20 °C, 589 nm) (c=6, ethanol)