Cloramfenicol
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
A1806.0025 A1806.0050
A1806.0025EA 36.4 EUR
A1806.0025 A1806.0050
Cloramfenicol
Cloramfenicol
Formula: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
MW: 323.13 g/mol
Pto. Ebullición: 645
Pto. de fusión: 150
Densidad: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078159
Núm. CAS: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Índice Merck: 13,02087