di-Sodio oxalato 0.05 M (COO)2Na2 solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos:
Oxalato de disodio
35240-1L
35240-20L
35240-1LEA
46.8
EUR
35240-1L
35240-20L
di-Sodio oxalato 0.05 M (COO)2Na2 solución volumétrica, Fluka™
di-Sodio oxalato
Formula:
Na₂C₂O₄ MW: 134 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012465 Núm. CAS: 62-76-0 EINECS: 231-791-2 |
Resultados test especificaciones
Factor | 0.998 - 1.002 |