Anhidrido heptafluorobutirico, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: HFBA, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, Perfluorobutyric anhydride, HFAA
M-Clarity™ quality level = MQ100
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
77253-10MLEA 236 EUR
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
Anhidrido heptafluorobutirico, Supelco®
Heptafluorobutyric anhydride
Formula: C₈F₁₄O₃
MW: 410,06 g/mol
Pto. Ebullición: 108 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 14 °C
Densidad: 1,653 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00000432
Núm. CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
UN: 3625
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d432a16fec704767a62ee6495a977c3fb60ef5&vid=ecbd3a27289e020ae84495d81988cec2776c3c1e&prid=web&clid=SAPDAM