Cobre, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A16243.36 A16243.0E A16243.22
A16243.36EA 78 EUR
A16243.36 A16243.0E A16243.22
Cobre, en polvo
Cobre
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2567 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083,4 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III