Ácido (±)-α-metoxifenilacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0837-25G
M0837-5G
TCIAM0837-25GEA
288
EUR
TCIAM0837-25G
TCIAM0837-5G
Ácido (±)-α-metoxifenilacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (±)-α-metoxifenilacetico
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 137°C Pto. de fusión: 69…71 °C |
Número MDL:
MFCD00064217 Núm. CAS: 7021-09-2 EINECS: 230-300-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 72.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |