Ácido (±)-α-metoxifenilacetico Reag. Ph. Eur. 1053601
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
87869.030EA 603 EUR
87869.030 87869.030_T
Ácido (±)-α-metoxifenilacetico Reag. Ph. Eur. 1053601
Ácido (±)-α-metoxifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 165
Número MDL: MFCD00064217
Núm. CAS: 7021-09-2
EINECS: 000-000-0