Sulfuro de paladio (II) 99% (≥72% Pd) (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulfuro de paladio, Monosulfuro de paladio
12674.03
12674.06
12674.03EA
285
EUR
12674.03
12674.06
Sulfuro de paladio (II) 99% (≥72% Pd) (metals basis)
Sulfuro de paladio (II)
Purity: 99%
CAS No.: 12125-22-3
Molecular Formula: PdS
Formula Weight: 138.46
Physical Form: Crystalline
Density: 6.60
Melting Point: 950° dec.
MDL No.: MFCD00016285
Formula:
PdS MW: 138.49 g/mol Pto. de fusión: 950 °C (desc.) Densidad: 6.60 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016285 Núm. CAS: 12125-22-3 EINECS: 235-190-6 |