[(1,2,5,6-η)-1,5-Cyclooctadiene][(2,3,5,6-η)-2,3,5,6-tetramethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione]nickel ≥98.0% (by titration analysis on dried basis)
Proveedor: TCI
Peligro
N1198-1G N1198-5G
TCIAN1198-1GEA 75 EUR
TCIAN1198-1G TCIAN1198-5G
[(1,2,5,6-η)-1,5-Cyclooctadiene][(2,3,5,6-η)-2,3,5,6-tetramethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione]nickel ≥98.0% (by titration analysis on dried basis)
[(1,2,5,6-η)-1,5-Cyclooctadiene][(2,3,5,6-η)-2,3,5,6-tetramethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione]nickel
Pto. de fusión: 227 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD32851669
Núm. CAS: 40759-64-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red powder to crystal
Purity(Chelometric Titration) min. 98.0 %
NMR confirm to structure