Cloruro de fenoxiacetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Phenoxyacetyl chloride
A13761.18
A13761.30
A13761.18EA
68.9
EUR
A13761.18
A13761.30
Cloruro de fenoxiacetilo ≥98%
Cloruro de fenoxiacetilo
Purity: 98%
CAS No.: 701-99-5
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5340
Odour: Irritating
Boiling Point: 225-226°
Beilstein Reference: 607585
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000726
Formula:
C₈H₇ClO₂ Pto. Ebullición: 225…226 °C Pto. de fusión: 28…30 °C Densidad: 1,235 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000726 Núm. CAS: 701-99-5 EINECS: 211-862-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...