Cloruro de fenoxiacetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Phenoxyacetyl chloride
169940500 169942500 169940100
ACRO169940500EA 92.2 EUR
ACRO169940500 ACRO169942500 ACRO169940100
Cloruro de fenoxiacetilo 98%
Cloruro de fenoxiacetilo
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 225 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28…30 °C
Densidad: 1,23 g/cm³
Pto. de inflamación: 108 °C
Número MDL: MFCD00000726
Núm. CAS: 701-99-5
EINECS: 211-862-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5324 to 1.5344 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %